Maleinsäurehydrazid

Lieferant: EHRENSTORFER

Synonyme: 3,6-Dihydroxypyridazin, cis-2-Buten-1,4-disäurehydrazid, 3,6-Pyridazindiol

C14730000
EHERC14730000EA 42 EUR
EHERC14730000
Maleinsäurehydrazid
Maleinsäurehydrazid
Formel: C₄H₄N₂O₂
Molecular Weight: 112,09 g/mol
Schmelzpunkt: 292 °C
Dichte: 1,6 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006665
CAS-Nummer: 123-33-1
EINECS: 204-619-9
Merck Index: 13,05728

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR