DL-Apfelsäure

Lieferant: EHRENSTORFER
Gefahr

Synonyme: (±)-Hydroxy-1,4-butandisäure, (±)-Hydroxybernsteinsäure, (±)-Apfelsäure

C14730500
EHERC14730500EA 56 EUR
EHERC14730500
DL-Apfelsäure
DL-Apfelsäure
Formel: HOOCCH(OH)CH₂COOH
Molecular Weight: 134,09 g/mol
Siedepunkt: 306 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 131…132 °C
Dichte: 1,601 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064212
CAS-Nummer: 617-48-1
EINECS: 210-514-9
Merck Index: 13,05730
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=920b54632a869bc5df22624fb9fecd4d11cae65e&vid=278193678126274041defdc0bd71c7c40efb3085&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR