Organischer Referenzstandard, MCPA, Dr. Ehrenstorfer
Lieferant: EHRENSTORFER
C14760000
EHERC14760000EA 51 EUR
EHERC14760000
Organischer Referenzstandard, MCPA, Dr. Ehrenstorfer
Standards Organische Standards
(4-Chlor-2-methylphenoxy)essigsäure MCPA ist ein starkes, selektives, weit verbreitetes Phenoxy-Herbizid.