Melatonin
Lieferant: EHRENSTORFER
Synonyme:
Melatonin, N-(2-(5-Methoxy-1H-indol-3-yl)ethyl)acetamide
C14861500
EHERC14861500EA
58
EUR
EHERC14861500
Melatonin
Melatonin
Formel:
C₁₃H₁₆N₂O₂ Molecular Weight: 232,28 g/mol |
MDL:
MFCD00005655 CAS-Nummer: 73-31-4 EINECS: 200-797-7 |