Menadion (2-Methyl-1,4-naphthochinon, Vitamin K3)
Lieferant: EHRENSTORFER
Synonyme:
Menadione, 1,4-Dihydro-2-methylnaphthalene-1,4-dione, 2-Methylnaphthalene-1,4-dione
C14863000
EHERC14863000EA
56
EUR
EHERC14863000
Menadion (2-Methyl-1,4-naphthochinon, Vitamin K3)
Menadion (2-Methyl-1,4-naphthochinon, Vitamin K3)
Formel:
C₁₁H₈O₂ Molecular Weight: 172,19 g/mol |
MDL:
MFCD00001681 CAS-Nummer: 58-27-5 EINECS: 200-372-6 |