Methyldithiocarbaminsäure Natriumsalz (Metam-Natrium) Trihydrat

Lieferant: EHRENSTORFER

C14935000
EHERC14935000EA 66 EUR
EHERC14935000
Methyldithiocarbaminsäure Natriumsalz (Metam-Natrium) Trihydrat
Methyldithiocarbaminsäure Natriumsalz (Metam-Natrium) Trihydrat
Formel: C₂H₄NNaS₂·3H₂O
CAS-Nummer: 6734-80-1
EINECS: 205-293-0

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR