Methacrylamid

Lieferant: EHRENSTORFER
Achtung

Synonyme: 2-Methylpropensäureamid

C14971500
EHERC14971500EA 48 EUR
EHERC14971500
Methacrylamid
Methacrylamid
Formel: C₄H₇NO
Molecular Weight: 85.11 g/mol
Siedepunkt: 215
Schmelzpunkt: 106…109 °C
Dichte: 1.053 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 103
MDL: MFCD00008018
CAS-Nummer: 79-39-0
EINECS: 201-202-3

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR