Methomyl (1-Methylthioethylidenamino-N-methylcarbamat)
Lieferant: EHRENSTORFER
C15030000
EHERC15030000EA
51
EUR
EHERC15030000
Methomyl (1-Methylthioethylidenamino-N-methylcarbamat)
Methomyl (1-Methylthioethylidenamino-N-methylcarbamat)
Formel:
C₅H₁₀N₂O₂S |
CAS-Nummer:
16752-77-5 EINECS: 240-815-0 UN: 2757 ADR: 6.1,II |