4'-Methoxyacetophenon
Lieferant: EHRENSTORFER
Achtung
C15059000
EHERC15059000EA 104 EUR
EHERC15059000
4'-Methoxyacetophenon
4'-Methoxyacetophenon
Formel: C₉H₁₀O₂
Siedepunkt: 152 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 36…38 °C
Dichte: 1,14 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008745
CAS-Nummer: 100-06-1
EINECS: 202-815-9