6-Methoxy-m-toluidin
Lieferant: EHRENSTORFER
Gefahr
Synonyme: 1-Amino-2-methoxy-5-methylbenzol, 5-Methyl-o-anisidin, 2-Amino-4-methylanisol, 3-Amino-4-methoxytoluol, p-Cresidin, 2-Methoxy-5-methylanilin
C15081000
EHERC15081000EA 47 EUR
EHERC15081000
6-Methoxy-m-toluidin
6-Methoxy-m-toluidin
Formel: C₈H₁₁NO
Molecular Weight: 137,18 g/mol
Siedepunkt: 235 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 55,5 °C
Dichte: 1 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00007815
CAS-Nummer: 120-71-8
EINECS: 204-419-1