N-Methylanilin

Lieferant: EHRENSTORFER
Gefahr

Synonyme: Monomethylanilin

C15083770
EHERC15083770EA 44 EUR
EHERC15083770
N-Methylanilin
N-Methylanilin
Formel: C₇H₉N
Molecular Weight: 107,16 g/mol
Siedepunkt: 196,3 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –57 °C
Dichte: 0,989 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 84 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008283
CAS-Nummer: 100-61-8
EINECS: 202-870-9
UN: 2294
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,06098

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR