2-Methylbenzofuran
Lieferant: EHRENSTORFER
C15083785
EHERC15083785EA 69 EUR
EHERC15083785
2-Methylbenzofuran
2-Methylbenzofuran
Formel: C₉H₈O
Molecular Weight: 132,16 g/mol
MDL: MFCD00005850
CAS-Nummer: 4265-25-2
EINECS: 224-249-1