5-Methylbenzotriazol
Lieferant: EHRENSTORFER
Synonyme: 5-Methyl-1H-benzotriazole
C15083795
EHERC15083795EA 64 EUR
EHERC15083795
5-Methylbenzotriazol
5-Methylbenzotriazol
Formel: C₇H₇N₃
Molecular Weight: 133,15 g/mol
Siedepunkt: 361 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 85 °C
MDL: MFCD00005702
CAS-Nummer: 136-85-6
EINECS: 205-265-8