2-Methyl-2-Butanol
Lieferant: EHRENSTORFER
Gefahr
Synonyme: Amylenhydrat, tert-Pentylalkohol, tert-Amylalkohol, tert-Pentanol
C15084410
EHERC15084410EA 37 EUR
EHERC15084410
2-Methyl-2-Butanol
2-Methyl-2-Butanol
Formel: C₅H₁₂O
Molecular Weight: 88,15 g/mol
Siedepunkt: 102 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –8,4 °C
Dichte: 0,806 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 20 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004478
CAS-Nummer: 75-85-4
EINECS: 200-908-9
UN: 1105
ADR: 3,II
Merck Index: 13,07218