3-Methylbutanon
Lieferant: EHRENSTORFER
|
Gefahr
|
Synonyme:
Isopropyl Methyl Ketone, 3-Methyl-2-butanone
C15084470
EHERC15084470EA
42
EUR
EHERC15084470
3-Methylbutanon
3-Methylbutanon
Formel:
C₅H₁₀O Molecular Weight: 86,13 g/mol Siedepunkt: 94 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –92 °C Dichte: 0,8046 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: –3 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00008919 CAS-Nummer: 563-80-4 EINECS: 209-264-3 UN: 2397 ADR: 3,II Merck Index: 12,06164 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...