Isopentylamin
Lieferant: EHRENSTORFER
Synonyme: Isoamylamin, 3-Methylbutylamin, 1-Amino-3-methylbutan
C15084500
EHERC15084500EA 31 EUR
EHERC15084500
Isopentylamin
Isopentylamin
Formel: C₅H₁₃N
Molecular Weight: 87,16 g/mol
Siedepunkt: 97 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –68 °C
Dichte: 0,75 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: –1 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008203
CAS-Nummer: 107-85-7
EINECS: 203-526-0
UN: 1106
ADR: 3,II
Merck Index: 13,05128