(±)-2-Methylbuttersäure

Lieferant: EHRENSTORFER

Synonyme: (±)-2-Methylbutansäure, 2-Ethylpropionsäure

C15084820
EHERC15084820EA 42 EUR
EHERC15084820
(±)-2-Methylbuttersäure
(±)-2-Methylbuttersäure
Formel: C₅H₁₀O₂
Molecular Weight: 102,13 g/mol
Siedepunkt: 177 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –70 °C
Dichte: 0,938 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 80 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002669
CAS-Nummer: 116-53-0
EINECS: 204-145-2
UN: 3265
ADR: 8,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR