2-Methylcyclohexanon

Lieferant: EHRENSTORFER
Gefahr

C15085010
EHERC15085010EA 41 EUR
EHERC15085010
2-Methylcyclohexanon
2-Methylcyclohexanone
Formel: C₇H₁₂O
Siedepunkt: 163 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –14 °C
Dichte: 0,924 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 48 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001635
CAS-Nummer: 583-60-8
EINECS: 209-513-6
UN: 2297
ADR: 3,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR