(±)-3-Methylcyclohexanon

Lieferant: EHRENSTORFER

C15085020
EHERC15085020EA 42 EUR
EHERC15085020
(±)-3-Methylcyclohexanon
(±)-3-Methylcyclohexanon
Formel: C₇H₁₂O
Molecular Weight: 112.17 g/mol
Siedepunkt: 169
Schmelzpunkt: –73 °C
Dichte: 0.92 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001639
CAS-Nummer: 591-24-2
EINECS: 209-710-7
UN: 1993
ADR: 3 III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR