4,4'-Methylenbis(2-chloranilin)
Lieferant: EHRENSTORFER
C15087500
EHERC15087500EA 51 EUR
EHERC15087500
4,4'-Methylenbis(2-chloranilin)
4,4'-Methylenbis(2-chloranilin)
Formel: C₁₃H₁₂Cl₂N₂
MDL: MFCD00047829
CAS-Nummer: 101-14-4
EINECS: 202-918-9