5-Methyl-2-hexanon
Lieferant: EHRENSTORFER
|
Gefahr
|
C15088200
EHERC15088200EA
39
EUR
EHERC15088200
5-Methyl-2-hexanon
5-Methyl-2-hexanon
Formel:
C₇H₁₄O Siedepunkt: 144 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –74 °C Dichte: 0,81 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 43 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008950 CAS-Nummer: 110-12-3 EINECS: 203-737-8 UN: 2302 ADR: 3,III |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...