4-Methylimidazol

Lieferant: EHRENSTORFER

C15088300
EHERC15088300EA 76 EUR
EHERC15088300
4-Methylimidazol
4-Methylimidazol
Formel: C₄H₆N₂
Siedepunkt: 263 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,0416 g/cm³ (14.3 °C)
MDL: MFCD00005201
CAS-Nummer: 822-36-6
EINECS: 212-497-3
UN: 3263
ADR: 8,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR