2-Nitro-m-kresol

Lieferant: EHRENSTORFER

Synonyme: 3-Methyl-2-nitrophenol, 3-Hydroxy-2-nitrotoluol, 1-Hydroxy-3-methyl-2-nitrobenzol

C15109000
EHERC15109000EA 43 EUR
EHERC15109000
2-Nitro-m-kresol
2-Nitro-m-kresol
Formel: C₇H₇NO₃
Molecular Weight: 153,14 g/mol
Siedepunkt: 231 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 35…39 °C
MDL: MFCD00007125
CAS-Nummer: 4920-77-8
EINECS: 225-546-9
UN: 2446
ADR: 6.1,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR