4-Nitro-m-kresol
Lieferant: EHRENSTORFER
Achtung
Synonyme: 3-Methyl-4-nitrophenol, 1-Hydroxy-3-methyl-4-nitrobenzol, 5-Hydroxy-2-nitrotoluol
C15110000
EHERC15110000EA 49 EUR
EHERC15110000
4-Nitro-m-kresol
4-Nitro-m-kresol
Formel: C₇H₇NO₃
Molecular Weight: 153,14 g/mol
Schmelzpunkt: 126 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007333
CAS-Nummer: 2581-34-2
EINECS: 219-952-5
UN: 2446
ADR: 6.1,III