3-Methyl-3-pentanol

Lieferant: EHRENSTORFER

Synonyme: Diethylmethylcarbinol

C15122400
EHERC15122400EA 38 EUR
EHERC15122400
3-Methyl-3-pentanol
3-Methyl-3-pentanol
Formel: C₆H₁₄O
Molecular Weight: 102,18 g/mol
Siedepunkt: 123 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –53 °C
Dichte: 0,8452 g/cm³ (0 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004483
CAS-Nummer: 77-74-7
EINECS: 201-053-4
UN: 1987
ADR: 3,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR