4-Methyl-1-penten

Lieferant: EHRENSTORFER

C15124400
EHERC15124400EA 42 EUR
EHERC15124400
4-Methyl-1-penten
4-Methyl-1-penten
Formel: C₆H₁₂
Siedepunkt: 54 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –153,6 °C
Dichte: 0,665 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008949
CAS-Nummer: 691-37-2
EINECS: 211-720-1
UN: 1993
ADR: 3,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR