Methylsalicylat

Lieferant: EHRENSTORFER
Achtung

Synonyme: Salicylsäuremethylester, Wintergrünöl, Methyl-2-hydroxybenzoat, Gaultherialöl synthetisch, 2-Hydroxybenzoesäuremethylester

C15143400
EHERC15143400EA 95 EUR
EHERC15143400
Methylsalicylat
Methylsalicylat
Formel: 2-(HO)C₆H₄CO₂CH₃
Molecular Weight: 152,15 g/mol
Siedepunkt: 432 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 100…101 °C
Dichte: 1,184 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 99 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002214
CAS-Nummer: 119-36-8
EINECS: 204-317-7
Merck Index: 13,06143
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d636eb895c055579d494c4b8ed1636c32f052dd7&vid=7f7da4bc95980831012b381705f4b5a3f4ab7003&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR