4-(Methylsulfonyl)-2-nitrobenzoesäure
Lieferant: EHRENSTORFER
C15143800
EHERC15143800EA 135 EUR
EHERC15143800
4-(Methylsulfonyl)-2-nitrobenzoesäure
4-(Methylsulphonyl)-2-nitrobenzoic acid
Formel: C₈H₇NO₆S
MDL: MFCD01941299
CAS-Nummer: 110964-79-9