6-Methyl-2-thiouracil
Lieferant: EHRENSTORFER
Synonyme: 4-Hydroxy-2-mercapto-6-methylpyrimidin, Methylthiouracil
C15144300
EHERC15144300EA 44 EUR
EHERC15144300
6-Methyl-2-thiouracil
6-Methyl-2-thiouracil
Formel: C₅H₆N₂OS
Molecular Weight: 142.18 g/mol
Siedepunkt: 351
Dichte: 1.519 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00006040
CAS-Nummer: 56-04-2
EINECS: 200-252-3
Merck Index: 12,06210