(±)-2-Methylvaleriansäure
Lieferant: EHRENSTORFER
Gefahr
Synonyme: (±)-2-Methylpentansäure
C15147200
EHERC15147200EA 43 EUR
EHERC15147200
(±)-2-Methylvaleriansäure
(±)-2-Methylvaleriansäure
Formel: C₆H₁₂O₂
Molecular Weight: 116,16 g/mol
Siedepunkt: 195 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –85 °C
Dichte: 0,92 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 87 °C
MDL: MFCD00002671
CAS-Nummer: 97-61-0
EINECS: 202-594-9
UN: 3265
ADR: 8,III