Metoxuron (3-(3-Chlor-4-methoxyphenyl)-1,1-dimethylharnstoff)
Lieferant: EHRENSTORFER
C15180000
EHERC15180000EA
42
EUR
EHERC15180000
Metoxuron (3-(3-Chlor-4-methoxyphenyl)-1,1-dimethylharnstoff)
Metoxuron (3-(3-Chlor-4-methoxyphenyl)-1,1-dimethylharnstoff)
Formel:
C₁₀H₁₃ClN₂O₂ |
CAS-Nummer:
19937-59-8 EINECS: 243-433-2 |