Monocrotophos (Dimethyl-1-methyl-2-(methylcarbamoyl)vinylphosphat)
Lieferant: EHRENSTORFER
C15300000
EHERC15300000EA 46 EUR
EHERC15300000
Monocrotophos (Dimethyl-1-methyl-2-(methylcarbamoyl)vinylphosphat)
Monocrotophos (Dimethyl-1-methyl-2-(methylcarbamoyl)vinylphosphat)
Formel: C₇H₁₄NO₅P
Molecular Weight: 223,17 g/mol
CAS-Nummer: 6923-22-4
EINECS: 230-042-7