Monolinuron (N-(4-Chlorphenyl)-N'-methoxy,N'-methylharnstoff)
Lieferant: EHRENSTORFER
Synonyme:
3-(4-Chlorophenyl)-1-methoxy-1-methylurea, Monolinuron
C15310000
EHERC15310000EA
61
EUR
EHERC15310000
Monolinuron (N-(4-Chlorphenyl)-N'-methoxy,N'-methylharnstoff)
Monolinuron (N-(4-Chlorphenyl)-N'-methoxy,N'-methylharnstoff)
Formel:
C₉H₁₁ClN₂O₂ |
MDL:
MFCD00055264 CAS-Nummer: 1746-81-2 EINECS: 217-129-5 |