Monuron (N-(4-Chlorphenyl)-N',N'-dimethylharnstoff)
Lieferant: EHRENSTORFER
C15320000
EHERC15320000EA
47
EUR
EHERC15320000
Monuron (N-(4-Chlorphenyl)-N',N'-dimethylharnstoff)
Monuron (N-(4-Chlorphenyl)-N',N'-dimethylharnstoff)
Formel:
C₉H₁₁ClN₂O Molecular Weight: 198,65 g/mol |
MDL:
MFCD00018556 CAS-Nummer: 150-68-5 EINECS: 205-766-1 |