Morpholin
Lieferant: EHRENSTORFER
Gefahr
C15330000
EHERC15330000EA 95 EUR
EHERC15330000
Morpholin
Morpholin
Formel: C₄H₉NO
Molecular Weight: 87,12 g/mol
Siedepunkt: 128,9 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –5 °C
Dichte: 1 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 38 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005972
CAS-Nummer: 110-91-8
EINECS: 203-815-1
UN: 2054
ADR: 8,I
Merck Index: 12,06362
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a9fb9ce2adfd770be2ae8d5f63ea6220bef0f781&vid=6b2bfa885631c3f4e0681813373d468dcc171b83&prid=web&clid=SAPDAM