1-Naphthaldehyd

Lieferant: EHRENSTORFER
Achtung

Synonyme: 1-Naphthalincarbaldehyd, α-Naphthalincarbaldehyd, α-Naphthaldehyd

C15419800
EHERC15419800EA 107 EUR
EHERC15419800
1-Naphthaldehyd
1-Naphthaldehyd
Formel: C₁₁H₈O
Molecular Weight: 156,18 g/mol
Siedepunkt: 292 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 2 °C
Dichte: 1,14 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004003
CAS-Nummer: 66-77-3
EINECS: 200-633-4

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR