1,4-Naphthochinon
Lieferant: EHRENSTORFER
|
Gefahr
|
Synonyme:
Benzo(e)cyclohex-2-en-1,4-dion
C15425000
EHERC15425000EA
42
EUR
EHERC15425000
1,4-Naphthochinon
1,4-Naphthochinon
Formel:
C₁₀H₆O₂ Molecular Weight: 158,16 g/mol Siedepunkt: 298 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 124 °C Dichte: 1,422 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 141 °C |
MDL:
MFCD00001676 CAS-Nummer: 130-15-4 EINECS: 204-977-6 UN: 2811 ADR: 6.1,I Merck Index: 12,06482 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...