2-Naphthol
Lieferant: EHRENSTORFER
Achtung
Synonyme: 2-Hydroxynaphthalin, β-Naphthol, β-Hydroxynaphthalin
C15430500
EHERC15430500EA 44 EUR
EHERC15430500
2-Naphthol
2-Naphthol
Formel: C₁₀H₈O
Molecular Weight: 144,17 g/mol
Siedepunkt: 286 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 121,6 °C
Dichte: 1,217 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 153 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004067
CAS-Nummer: 135-19-3
EINECS: 205-182-7
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,06471