(2-Naphthoxy)essigsäure
Lieferant: EHRENSTORFER
Synonyme:
2-Naphthoxyacetic acid
C15439000
EHERC15439000EA
44
EUR
EHERC15439000
(2-Naphthoxy)essigsäure
(2-Naphthoxy)essigsäure
Formel:
C₁₂H₁₀O₃ Molecular Weight: 202.21 g/mol |
MDL:
MFCD00004066 CAS-Nummer: 120-23-0 EINECS: 204-380-0 |