1-Naphthylessigsäure

Lieferant: EHRENSTORFER
Achtung

Synonyme: α-Naphthylessigsäure, Planofix, 1-Naphthalinessigsäure

C15460000
EHERC15460000EA 42 EUR
EHERC15460000
1-Naphthylessigsäure
1-Naphthylessigsäure
Formel: C₁₂H₁₀O₂
Molecular Weight: 186,21 g/mol
Siedepunkt: 352 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 129…131 °C
Dichte: ∼1,263 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004046
CAS-Nummer: 86-87-3
EINECS: 201-705-8
Merck Index: 12,06458

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR