6-Hydroxynicotinsäure
Lieferant: EHRENSTORFER
Synonyme: 6-Hydroxypyridin-3-carbonsäure, 6-Hydroxy-3-pyridincarbonsäure
C15521080
EHERC15521080EA 69 EUR
EHERC15521080
6-Hydroxynicotinsäure
6-Hydroxynicotinsäure
Formel: C₆H₅NO₃
Schmelzpunkt: 304…306 °C
MDL: MFCD00006277
CAS-Nummer: 5006-66-6
EINECS: 225-682-9