3-Nitroanilin

Lieferant: EHRENSTORFER
Gefahr

Synonyme: m-Nitroanilin

C15554300
EHERC15554300EA 39 EUR
EHERC15554300
3-Nitroanilin
3-Nitroanilin
Formel: C₆H₆N₂O₂
Molecular Weight: 138,13 g/mol
Siedepunkt: 306 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 109…112 °C
Dichte: 0,9 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 196 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007782
CAS-Nummer: 99-09-2
EINECS: 202-729-1
UN: 1661
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,06679

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR