4-Nitroanilin
Lieferant: EHRENSTORFER
Gefahr
C15554400
EHERC15554400EA 38 EUR
EHERC15554400
4-Nitroanilin
4-Nitroanilin
Formel: C₆H₆N₂O₂
Siedepunkt: 332 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 148 °C
Dichte: 1,24 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 199 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007858
CAS-Nummer: 100-01-6
EINECS: 202-810-1
UN: 1661
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,06681