Nitrobenzol

Lieferant: EHRENSTORFER
Gefahr

C15557000
EHERC15557000EA 54 EUR
EHERC15557000
Nitrobenzol
Nitrobenzene
Formel: C₆H₅NO₂
Molecular Weight: 123.11 g/mol
Siedepunkt: 210,8
Schmelzpunkt: 5,7
Dichte: 1.2037 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 88
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007043
CAS-Nummer: 98-95-3
EINECS: 202-716-0
UN: 1662
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,06621

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR