2-Nitrodiphenylamin
Lieferant: EHRENSTORFER
Synonyme:
2-Nitro-N-phenylanilin
C15559200
EHERC15559200EA
41
EUR
EHERC15559200
2-Nitrodiphenylamin
2-Nitrodiphenylamin
Formel:
C₁₂H₁₀N₂O₂ Molecular Weight: 214,22 g/mol |
CAS-Nummer:
119-75-5 EINECS: 204-348-6 |