4-Nitrodiphenylamin
Lieferant: EHRENSTORFER
Synonyme:
4-Nitro-N-phenylanilin
C15559400
EHERC15559400EA
68
EUR
EHERC15559400
4-Nitrodiphenylamin
4-Nitrodiphenylamin
Formel:
C₁₂H₁₀N₂O₂ Molecular Weight: 214,22 g/mol |
MDL:
MFCD00007301 CAS-Nummer: 836-30-6 EINECS: 212-646-2 |