Nitrofen
Lieferant: EHRENSTORFER
Synonyme: 2,4-Dichloro-1-(4-nitrophenoxy)benzene
C15560000
EHERC15560000EA 55 EUR
EHERC15560000
Nitrofen
Nitrofen
Formel: C₁₂H₇Cl₂NO₃
Molecular Weight: 284.1 g/mol
MDL: MFCD00128026
CAS-Nummer: 1836-75-5
EINECS: 217-406-0