4-Nitroimidazol
Lieferant: EHRENSTORFER
Achtung
Synonyme: 4-Nitro-1H-imidazol
C15588300
EHERC15588300EA 58 EUR
EHERC15588300
4-Nitroimidazol
4-Nitroimidazol
Formel: C₃H₃N₃O₂
Molecular Weight: 113,08 g/mol
Schmelzpunkt: 300 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005196
CAS-Nummer: 3034-38-6
EINECS: 221-224-7