2-Nitrophenol
Lieferant: EHRENSTORFER
Synonyme: o-Nitrophenol
C15590200
EHERC15590200EA 40 EUR
EHERC15590200
2-Nitrophenol
2-Nitrophenol
Formel: C₆H₅NO₃
Siedepunkt: 214,6 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 43…45 °C
Dichte: 1,599 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 108 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011688
CAS-Nummer: 88-75-5
EINECS: 201-857-5
UN: 1663
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,06717