3-Nitrophenol

Lieferant: EHRENSTORFER
Gefahr

Synonyme: m-Nitrophenol

C15590300
EHERC15590300EA 42 EUR
EHERC15590300
3-Nitrophenol
3-Nitrophenol
Formel: C₆H₅NO₃
Molecular Weight: 139,11 g/mol
Siedepunkt: 265 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 32…35 °C
Dichte: 1,37 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007240
CAS-Nummer: 554-84-7
EINECS: 209-079-8
UN: 3458
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,06682

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR